missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
61.10 CHF - 93.25 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Kategorie II |
---|---|
Beschichteter Bereich | Handflächenbeschichtung |
Einwegprodukt | Nein |
Latex Free | Ja |
Gepudert | Puderfrei |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16049881
|
Ansell™
11100060 |
6 |
93.25 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15600109
|
Ansell™
11100060 |
6 | |||||||
15610109
|
Ansell™
11100070 |
7 | |||||||
16059881
|
Ansell™
11100070 |
7 |
93.25 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe sind speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik konzipiert, bei denen elektrostatische Entladung (ESD) vermieden werden muss.
- Das dünne Design verbessert die Handhabung kleinster Komponenten.
- Ansell bietet als einziger Hersteller eine Nitrilschaum-Version. Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe mit Nitrilschaum sorgen dafür, dass die Oberflächen sauber und unkontaminiert bleiben.
Spezifikation
Kategorie II | |
Nein | |
Puderfrei | |
Strickbund | |
Polybeutel/Karton | |
Serie Hyflex 11 |
Handflächenbeschichtung | |
Ja | |
Nicht steril | |
Gestrickt | |
Stufe 1 |