Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
Marke:  Ansell™ 11100060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15600109
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe sind speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik konzipiert, bei denen elektrostatische Entladung (ESD) vermieden werden muss.
  • Das dünne Design verbessert die Handhabung kleinster Komponenten.
  • Ansell bietet als einziger Hersteller eine Nitrilschaum-Version. Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe mit Nitrilschaum sorgen dafür, dass die Oberflächen sauber und unkontaminiert bleiben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Kategorie II
Automatischer Strickbund
Polyurethan (DMF).
Schutzniveau A
Nylon
Puderfrei
6
HyFlex 11-600, 11-600
mechanischer Schutz
Strickbund
Nylon
Polybeutel/Karton
Stufe 1
Serie Hyflex 11
210–260 mm x 65–80 mm
65 bis 80 mm
EN388:2003/3131, EN388:2016/3121 A
Handflächenbeschichtung
Maximale Fingerfertigkeit und Empfindlichkeit für feinste Handhabung
Weiß
Nein
Ja
Mechanische Schutzhandschuhe, Mehrzweck, leichte Beanspruchung
Nicht steril
0.96 mm
Gelb
Weiß
Gestrickt
Handflächenbeschichtung
3121 A
Stufe 2
210 bis 260 mm
9,2 bis 13,93 g