Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
Marke:  Ansell™ 11100070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15610109
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe sind speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik konzipiert, bei denen elektrostatische Entladung (ESD) vermieden werden muss.
  • Das dünne Design verbessert die Handhabung kleinster Komponenten.
  • Ansell bietet als einziger Hersteller eine Nitrilschaum-Version. Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe mit Nitrilschaum sorgen dafür, dass die Oberflächen sauber und unkontaminiert bleiben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähige Faser, Nylon
Kategorie II
Strickbund
Nitril-Kautschuk
ISO-Schnittschutzklasse A
Leitfähige Faser, Nylon
Räume mit kontrollierter Umgebung
Nylon
Mechanische Schutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, leichte Beanspruchung
Nicht steril
1.09 mm
Grau
Grau
gestrickt
Beschichtete Handfläche, Ansell GRIP Technologie
2131 A
Stufe 3
220 mm
EN388:2016/2131 A
Handflächenbeschichtung
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
Grau
Nein
Industrieausführung
Ja
Puderfrei
7
11-100
Mechanischer Schutz
Strickbund
Leitfähige Faser, Nylon
Polybeutel/Karton
Stufe 1
Serie Hyflex 11
207 x 80 mm
15,88 g