Learn More
Hydroxypropylmethylcellulose, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
49.90 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-65-3
Summenformel C56H108O30
Molekulargewicht (g/mol) 1261.45
MDL-Nummer MFCD00131360
InChI-Schlüssel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-Tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11480041
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044779.18
50 g
49.90 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11490041
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044779.30
250 g
168.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11470041
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044779.A1
1 kg
370.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydroxypropyl methylcellulose is used as an ophthalmic lubricant, an emulsifier and a thickening and suspending agent. It is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations. It acts as a food additive. Its eye drops are known as artificial tears, which are used to relieve eye dryness and soreness. It finds applications in various fields as tile adhesives, gypsum products, cosmetics, cement renders, contact lenses, detergents and cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hydroxypropylmethylcellulose, Thermo Scientific Chemicals