Learn More
Hydroxypropylmethylcellulose, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480041
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxypropylmethylcellulose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480041
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11480041
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044779.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Hydroxypropyl methylcellulose is used as an ophthalmic lubricant, an emulsifier and a thickening and suspending agent. It is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations. It acts as a food additive. Its eye drops are known as artificial tears, which are used to relieve eye dryness and soreness. It finds applications in various fields as tile adhesives, gypsum products, cosmetics, cement renders, contact lenses, detergents and cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-65-3
Summenformel C56H108O30
Molekulargewicht (g/mol) 1261.45
MDL-Nummer MFCD00131360
InChI-Schlüssel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-Tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl methylcellulose
Menge 50 g
Merck Index 14,4842
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol,ether,acetone and organic solvents.
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR07L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044779.30,044779.A1,044779.18
ChargennummerP11L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number044779.30,044779.A1,044779.18
ChargennummerT26J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number044779.30,044779.A1,044779.18
ChargennummerP23I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044779.30,044779.A1,044779.18
ChargennummerR04G020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044779.30,044779.A1,044779.18
Name des Produkts
Hydroxypropylmethylcellulose, Thermo Scientific Chemicals >