Learn More
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydroquinone is used as a reducing agent and finds applications in black and white photographic developers for film and paper along with 4-(methylamino)phenol sulfate (metol). In this application, silver halides are reduced to elemental silver. It acts as a polymerization inhibitor which prevents polymerization of acrylic acid, methyl methacrylate, cyanoacrylate and other monomers. It undergoes mild oxidation to convert into parabenzoquinone. It is also used as an intermediate to produce antioxidants for rubber and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hydrochinon wird als Reduktionsmittel verwendet und findet zusammen mit 4-(Methylamino)phenolsulfat (Metol) Anwendung in Schwarzweiß-Fotografie-Entwicklern für Film und Papier. Bei dieser Anwendung werden Silberhalogenide zu elementarem Silber reduziert. Es dient als Polymerisationshemmer, der die Polymerisation von Acrylsäure, Methylmethacrylat, Cyanacrylat und anderen Monomeren verhindert. Es wird leicht oxidiert und in Parabenzochinon umgewandelt. Es wird auch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Antioxidantien für Gummi und Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroquinone |
Schmelzpunkt | 170°C to 172°C |
Dichte | 1.32 |
pH | 3.75 |
Siedepunkt | 285°C to 287°C |
Flammpunkt | 165°C (329°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 605970 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P10L022 | Analysenzertifikat | 12/03/2025 | A11411.0I,A11411.30,A11411.0B |
M27L008 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A11411.0I,A11411.30,A11411.0B |
N05K039 | Analysenzertifikat | 16/02/2024 | A11411.0I,A11411.30,A11411.0B |
W07I007 | Analysenzertifikat | 15/09/2022 | A11411.0I,A11411.30,A11411.0B |
S18F039 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11411.0I,A11411.30,A11411.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Hydroquinone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydroquinone