Learn More
Hydrochinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroquinone |
Namenshinweis | p.a. |
Schmelzpunkt | 170.0°C to 174.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.32 |
Siedepunkt | 285.0°C to 287.0°C |
Flammpunkt | 165°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461604 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 219930010,219930051,219932500,219930500,219930050 |
A0455190 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 219930010,219930051,219932500,219930500,219930050 |
A0401458 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 219930010,219930051,219932500,219930500,219930050 |
A0399696 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 219930010,219930051,219932500,219930500,219930050 |
A0406142 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 219930010,219930051,219932500,219930500,219930050 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydroquinone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.