Learn More
Hydrochinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10454715
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrochinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454715
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10454715
Marke: Thermo Scientific Acros 219932500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-31-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002339
InChI-Schlüssel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.32
Siedepunkt 285.0°C to 287.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(OH)2
Menge 250 g
Beilstein 06,836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15,4845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number219930010,219930051,219932500,219930500,219930050
ChargennummerA0455190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219930010,219930051,219932500,219930500,219930050
ChargennummerA0401458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number219930010,219930051,219932500,219930500,219930050
ChargennummerA0399696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number219930010,219930051,219932500,219930500,219930050
ChargennummerA0406142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number219930010,219930051,219932500,219930500,219930050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hydrochinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >