Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
9.75 CHF - 51.15 CHF
Spezifikation
Base Type Flat Circular
Typ Hydrometer Jar
Material Borosilicate glass
Einwegprodukt Reusable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17806523
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-100
3.4 fl. oz. 7.3 in.
9.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866573
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-250
8.5 fl. oz. 11 in.
13.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846573
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-1000
34 fl. oz. 16 in.
33.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816583
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-500
17 fl. oz. 14 in.
20.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17806483
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-1000-L
34 fl. oz. 16 in.
51.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816483
Unterlagen ansehen
VEE GEE
21050-600
20.3 fl. oz. 15.4 in.
20.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The capacity varies depending on the model.
Spezifikation
Spezifikation
Flat Circular
Hydrometer Jar
Borosilicate glass
Reusable
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE Hydrometer Jar