Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
Marke:  VEE GEE 21050-100
9.26 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806523
  • 9.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • The capacity varies depending on the model.
Spezifikation
Spezifikation
Flat Circular
7.3 in.
Hydrometer Jar
100 mL
Reusable
3.4 fl. oz.
18.5 cm
6.35 cm
Borosilicate glass
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE Hydrometer Jar > Capacity: 3.4 fl oz, Height: 7.3 in.