Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
Marke:  VEE GEE 21050-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816583
  • 20.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • The capacity varies depending on the model.
Spezifikation
Spezifikation
Flat Circular
14 in.
Hydrometer Jar
500 mL
Reusable
17 fl. oz.
36 cm
10.8 cm
Borosilicate glass
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE Hydrometer Jar > Capacity: 17 fl oz, Height: 14 in.