Learn More
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34 g/mol
37.65 CHF - 765.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10763201
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202460250
25 mL Kunststoffflasche
37.65 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10773201
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202465000
500 mL Kunststoffflasche
49.45 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10002780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
202460010
1 L Kunststoffflasche
72.36 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10286350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202460025
2.5 L Kunststoffflasche
135.68 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10096153
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202460100
10 L Kunststofftrommel
419.09 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10434833
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202460251
25 L Kunststofftrommel
765.81 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals