Learn More
Fluorwasserstoffsäure, zur Analyse, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286370
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorwasserstoffsäure, zur Analyse, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286370
500 ml, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
500 ml
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10286370
Marke: Thermo Scientific Acros 223335000
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
SMILES F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 105,0 °C
Dichte 1,1500g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,5 ppm
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,15
Menge 500 ml
Strukturformel HF
Physikalische Form Flüssig
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Merck Index 15, 4827
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 20
Reinheit (%) 48 to 51%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number223330250,223330025,223335000
ChargennummerA0460265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number223330250,223330025,223335000
ChargennummerA0441454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number223330250,223330025,223335000
ChargennummerA0450069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number223330250,223330025,223335000
ChargennummerA0395221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number223330250,223330025,223335000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorwasserstoffsäure, zur Analyse, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >