Learn More
Salzsäure, 1,0 M, Reagecon™ Artikelnummer.: 11596763
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Salzsäure, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11596763 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, 1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Artikelnummer. 11596763
Marke: Reagecon H21001
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt gemäß offizieller Analysemethoden von AOAC International. Salzsäure,1.0M, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Analyselösung mit36.46g HCl pro1l Wasser für die Verwendung als Laborreagenz. Es eignet sich auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Weinindustrie.
Salzsäure ist eine korrosive starke Mineralsäure mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich als Laborreagenz bei der manuellen und automatisierten Titration. Sie wird auch in der Chloridproduktion, als neutralisierendes Mittel für Basen, als Katalysator und Lösungsmittel in der organischen Synthese und zur HCl-Bestimmung in der Weinindustrie verwendet.
Diese Lösung wird gemäß den offiziellen Analysemethoden von AOAC International hergestellt.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Konzentration 1.0 M
Verpackung 1 l
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Normalität 1,0N
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Güte AOAC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36.46 g/l HCl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH2124K2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberH21001
ChargennummerH2124K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberH21001
ChargennummerH2124D2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2024 Catalog NumberH21001
ChargennummerH2124D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog NumberH21001
ChargennummerH2124A3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberH21001
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, 1,0 M, Reagecon™ >