Learn More
Bromwasserstoffsäure, ca. 48 Gewicht % Lösung in Wasser (Tech.), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrobromic acid |
Farbe | Braun bis gelb |
Namenshinweis | tech. |
Schmelzpunkt | -11,0 °C |
Siedepunkt | 126,0°bis 128,0 °C |
Dichte | 1,4800g/mL |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,48 |
Menge | 2,5 l |
Strukturformel | HBr |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2415008 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 123170025,123170010 |
2418810 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 123170025,123170010 |
2497435 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 123170025,123170010 |
2405338 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 123170025,123170010 |
2410838 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 123170025,123170010 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.