Learn More
Bromwasserstoffsäure, zur Analyse, 48%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11964101
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromwasserstoffsäure, zur Analyse, 48%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964101
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11964101
Marke: Thermo Scientific Acros 223320025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC-Name Bromwasserstoff
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Gelb
Schmelzpunkt -11,0 °C
Siedepunkt 126,0°bis 128,0 °C
Dichte 1,4800g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,48
Menge 2,5 l
Strukturformel HBr
Physikalische Form Lösung
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 80.9
Reinheit (%) 47 to 49% (Argentometry)
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number223320025,223325000
ChargennummerA0463084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number223320025,223325000
ChargennummerA0460154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number223320025,223325000
ChargennummerA0458445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number223320025,223325000
ChargennummerA0448153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog Number223320025,223325000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bromwasserstoffsäure, zur Analyse, 48%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >