Learn More
Hydrazindihydrochlorid, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332988
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrazindihydrochlorid, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332988
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11332988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032725.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als Chlorabscheider in Hcl-Dampfströmen
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5341-61-7
Summenformel ClH5N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.50
MDL-Nummer MFCD00064543
InChI-Schlüssel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17548
IUPAC-Name Hydrazin;dihydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NN
Spezifikation
Siedepunkt 200°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Hydrazine dihydrochloride
Schmelzpunkt 198°C
Namenshinweis Special handling precautions required
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin oder klumpend
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Formelmasse 104.97
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystalline or lump
Dichte 1.42g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP31L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number032725.36,032725.22
ChargennummerX16K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number032725.36,032725.22
ChargennummerU01K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number032725.36,032725.22
ChargennummerU09K062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number032725.36,032725.22
ChargennummerR06K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number032725.36,032725.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydraziniumchlorid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Hydrazindihydrochlorid, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals >