Learn More
Hydrazin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrazine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 198,0 °C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver oder Stückchen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | NH2NH2·2HCl |
Merck Index | 15, 4809 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrazine dihydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrazine, dihydrochloride
Name des Produkts
Hydrazin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur