Learn More
Hydrazindihydrochlorid, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 200°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Hydrazine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 198°C |
Namenshinweis | Special handling precautions required |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin oder klumpend |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 104.97 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydraziniumchlorid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.