Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Gewonnen aus Schweinepankreas. HyClone™ Trypsinprotease wird verwendet, um adhärente Zellen von Substraten oder Oberflächen zu lösen, an denen sie haften.
13.60 CHF - 38.30 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Gefroren lagern |
---|---|
Form | Flüssig |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Quelle | Schweinepankreas |
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10608924
|
Cytiva
SV30031.01 |
100 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA | Kein Calcium, Kein Magnesium |
30.70 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10217723
|
Cytiva
SV30037.01 |
100 mL | 25.0 g porcine trypsin (1:250/L) in HBSS | Kein Calcium, Kein Magnesium, No EDTA, No Phenol Red |
34.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10011472
|
Cytiva
SH30236.01 |
100 mL | 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | Kein Calcium, Kein Magnesium |
13.60 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10366662
|
Cytiva
SH30042.01 |
100 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | Kein Calcium, Kein Magnesium |
13.70 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10693313
|
Cytiva
SH30042.02 |
500 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | Kein Calcium, Kein Magnesium |
38.30 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11581861
|
Cytiva
SH30236.02 |
500 mL | 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | Kein Calcium, Kein Magnesium |
37.90 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Gewonnen aus Schweinepankreas
- Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
- Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
Spezifikation
Gefroren lagern | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Schweinepankreas |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate