Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Gewonnen aus Schweinepankreas. HyClone™ Trypsinprotease wird verwendet, um adhärente Zellen von Substraten oder Oberflächen zu lösen, an denen sie haften.
Marke: Cytiva SH30236.01
10.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewonnen aus Schweinepankreas
- Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
- Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
Spezifikation
Gefroren lagern | |
Flüssig | |
Trypsin, Schwein, Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS), EDTA | |
0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | |
Schweinepankreas |
0,05% (1x) | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Calcium, Kein Magnesium | |
100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease > Trypsin, 0.05 %; 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur