Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Medien
38.30 CHF - 83.80 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
Beschreibung | SFM4HEK293-Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10500283
|
Cytiva
SH30521.02 |
1000 mL-Flasche |
83.80 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10061502
|
Cytiva
SH30521.01 |
500 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Unterstützen Sie die Produktion von Adenoviralvektoren und rekombinanten Proteinen in HEK 239-Kulturen mit HyClone™ SFM4 HEK293™ Medien, einem vielseitigen, proteinfreien Zellkulturmedium, das keine tierischen Komponenten enthält.
Spezifikation
Flüssig | |
cGMP | |
SFM4HEK293-Medien |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate