Beschreibung
Unterstützen Sie die Produktion von Adenoviralvektoren und rekombinanten Proteinen in HEK 239-Kulturen mit HyClone™ SFM4 HEK293™ Medien, einem vielseitigen, proteinfreien Zellkulturmedium, das keine tierischen Komponenten enthält.
Spezifikation
Flüssig | |
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat | |
1000 mL-Flasche | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES | |
cGMP | |
SFM4HEK293-Medien |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Medien > Flüssig, 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur