Beschreibung
Unterstützen Sie die Produktion von Adenoviralvektoren und rekombinanten Proteinen in HEK 239-Kulturen mit HyClone™ SFM4 HEK293™ Medien, einem vielseitigen, proteinfreien Zellkulturmedium, das keine tierischen Komponenten enthält.
Spezifikation
Flüssig | |
500 mL | |
2 bis 8 °C |
Glutamin | |
cGMP | |
SFM4HEK293-Medien |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Medien > Flüssig; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur