Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
171.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Herkunftsland Neuseeland
Produkttyp Schweineserum
Sterilization Method Dreifach gefiltert durch Filter mit einer Porengröße von 200 nm
Endotoxin-Konzentration ≤ 100 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verarbeitung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verarbeitung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16695785
View Documents
Cytiva
SH30908.04NI
1 L Nicht bestrahlt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16685785
View Documents
Cytiva
SH30908.04
1 L Bestrahlt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17236916
View Documents
Cytiva
SH30908.04SAM
1 l (QK-Proben) Bestrahlt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Cytiva's porcine serum is sourced from New Zealand, filtered in the U.S. through multiple 200 nm pore size-rated filters and is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.
Specifications
Specifications
Neuseeland
Dreifach gefiltert durch Filter mit einer Porengröße von 200 nm
Nein
HyClone™
Schweineserum
≤ 100 EU/ml
≤ 50 mg/dl
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)