Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
Marke:  Cytiva SH30908.04NI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695785
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Schweineserum von Cytiva stammt aus Neuseeland, wird in den USA durch mehrere Filter mit einer Porengröße von 200 nm gefiltert und nach der Filtration mit 25 bis 40 kGy gammabestrahlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neuseeland
1 L
Nicht bestrahlt
Nein
HyClone™
Schweineserum
Dreifach gefiltert durch Filter mit einer Porengröße von 200 nm
≤ 100 EU/ml
≤ 50 mg/dl