Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
Marke: Cytiva SH30908.04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Schweineserum von Cytiva stammt aus Neuseeland, wird in den USA durch mehrere Filter mit einer Porengröße von 200 nm gefiltert und nach der Filtration mit 25 bis 40 kGy gammabestrahlt.Spezifikation
Neuseeland | |
1 L | |
Bestrahlt | |
Nein | |
HyClone™ |
Schweineserum | |
Dreifach gefiltert durch Filter mit einer Porengröße von 200 nm | |
≤ 100 EU/ml | |
≤ 50 mg/dl |