Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke: Cytiva SH30265.01
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Unter Einhaltung ISO 9001-zertifizierter Prozesse hergestellt.
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000 | |
MEM Alpha Modifikation, mit L-Glutamin, mit Ribo- und Desoxyribonukeinsäuren | |
MEM Alpha-Modifikation, mit L-Glutamin, Ribo- und Desoxyribonukleosiden | |
0,1 μm steril gefiltert | |
None |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside | |
500 mL |