Learn More
Brady™ Lösungsmittel- und chemikalienbeständige Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Hochleistungspolyester ist beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen. Die Etiketten lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
Marke: Brady™ 173301
Beschreibung
- Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
- Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Ideal für Barcodes und allgemeine Kennzeichnungszwecke auf flachen und glatten Oberflächen
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 160°C (-40 bis 320°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung | |
Nein | |
Quadratisch | |
-40 °C bis 160 °C | |
0.094 mm | |
0,9 in. | |
22.86 mm | |
M7-97-488 |
AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
250 Etiketten | |
-40 °F bis +320 °F | |
0,0037 in. | |
0,9 x 0,9 in. | |
0,9 in. | |
22.86 mm |