Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparator-Testkits
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
Marke:  Lovibond™ 147480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10708985
  • 97.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
  • Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
  • Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
Spezifikation
Phosphat, Pulverpackung
0 bis 2,5 mg/l
Kolorimetrisch
Wassertestkit
Name des Produkts
Lovibond™ Checkit™ Komparator-Testkits > Phosphat, Pulverpackung 0 bis 2.5 mg/l