Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic-Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
226.00 CHF - 286.00 CHF
Spezifikation
Weitere Assays Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Menge 1 L
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12634227
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30413.03
1 L Cosmic-Kälberserum (aus Neuseeland) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12624227
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30413.03IR
1 L Gamma-bestrahltes Cosmic-Kälberserum, neuseeländischer Herkunft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Alle neuseeländischen Kälberserumprodukte werden in Neuseeland sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert, um die Sicherheit gegen Rinderkrankheiten zu gewährleisten. Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Cosmic-Kälberserum aus Neuseeland wird durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 µm) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
1 L
Sequenziell gefiltert, 100 nm
≤ 25 EU/ml
Ja
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Steril
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
≤ 25 mg/dl
USDA-geprüft
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Cosmic-Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand