Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic-Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
Marke: Cytiva SH30413.03
Beschreibung
Alle neuseeländischen Kälberserumprodukte werden in Neuseeland sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert, um die Sicherheit gegen Rinderkrankheiten zu gewährleisten. Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Cosmic-Kälberserum aus Neuseeland wird durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 µm) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG | |
Cosmic-Kälberserum (aus Neuseeland) | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 25 EU/ml | |
Ja |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
1 L | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
≤ 25 mg/dl | |
USDA-geprüft |