Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic-Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
Marke:  Cytiva SH30413.03IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12624227
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Alle neuseeländischen Kälberserumprodukte werden in Neuseeland sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert, um die Sicherheit gegen Rinderkrankheiten zu gewährleisten. Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Cosmic-Kälberserum aus Neuseeland wird durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 µm) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
1 L
Sequenziell gefiltert, 100 nm
≤ 25 EU/ml
≤ 25 mg/dl
USDA-geprüft
USDA-Bestimmungen
Gamma-bestrahltes Cosmic-Kälberserum, neuseeländischer Herkunft
Steril
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Nein