Learn More
BD Human Soluble Protein Master Buffer Kit
Zusammen mit dem Flex Set Systempufferkit für lösliche humanen Proteine werden Partikel mit diskreten Fluoreszenzintensitäten verwendet, um lösliche Analyten in sehr niedrigen Konzentrationen nachzuweisen
660.00 CHF - 2020.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Produkttyp Zytometrisches Bead Array (CBA) Assay
Validierte Anwendung RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Tests Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Tests Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15839268
Unterlagen ansehen
BD
558264
100 1 Flasche mit 30 ml Assayverdünner, 1 Flasche mit 5 ml Capture Bead-Verdünner, 1 Flasche mit 5 ml Detektionsreagenz-Verdünner, 1 Flasche mit 5 ml Capture Bead-Verdünner für Serum/Plasma, 1 Flasche mit 130 ml Waschpuffer, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A1, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A9, 1 Fläschchen mit 1.0 ml Geräteeinstellungs-Beads F1, 1Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads F9, 1 Fläschchen mit 0.25 ml PE-Geräteeinstellungs-Beads F1, 1 Fläschchen mit 0.5 ml PE-Positivkontrolldetektor
660.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15849268
Unterlagen ansehen
BD
558265
500 1 Flasche mit 150 ml Assay-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Capture-Bead-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Detektionsreagenz-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Capture-Bead-Verdünner für Serum/Plasma, 1 Flasche mit 650 ml Waschpuffer, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A1, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Instrument
2020.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die in diesem Kit enthaltenen Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
  • Enthält ausreichend Reagenzien für die quantitative Analyse von100 Proben und 10 Geräteeinstellungen oder 500 Proben und 10 Geräteeinstellungen
  • Optimiert für die Verwendung mit den CBA Human Soluble Protein Flex Sets
  • Der Assay-Arbeitsbereich für die meisten Analyten in diesem System beträgt 10 bis 2,500 pg/ml
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Zytometrisches Bead Array (CBA) Assay
RUO
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Human Soluble Protein Master Buffer Kit