Learn More
BD Human Soluble Protein Master Buffer Kit
Zusammen mit dem Flex Set Systempufferkit für lösliche humanen Proteine werden Partikel mit diskreten Fluoreszenzintensitäten verwendet, um lösliche Analyten in sehr niedrigen Konzentrationen nachzuweisen
Brand:  BD 558264
 View more versions of this product
Product Code. 15839268
  • 660.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Includes:
  • Assay-Verdünnungsmittel
  • Verdünnungsmittel für Capture Beads
  • Verdünnungsmittel für Nachweisreagenzien
  • Verdünnungsmittel für Capture Beads für Serum/Plasma
  • Waschpuffer
  • Geräteeinstellung Bead A1
  • Geräteeinstellung Bead A9
  • Geräteeinstellung Bead F1
  • Geräteeinstellung Bead F9
  • F1 Setup-Beads für PE-Geräte
  • PE-Positivkontrolldetektor
Description
Description
Die in diesem Kit enthaltenen Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
  • Enthält ausreichend Reagenzien für die quantitative Analyse von100 Proben und 10 Geräteeinstellungen oder 500 Proben und 10 Geräteeinstellungen
  • Optimiert für die Verwendung mit den CBA Human Soluble Protein Flex Sets
  • Der Assay-Arbeitsbereich für die meisten Analyten in diesem System beträgt 10 bis 2,500 pg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2 °C bis 8 °C
100
Zytometrisches Bead Array (CBA) Assay
1 Flasche mit 30 ml Assayverdünner, 1 Flasche mit 5 ml Capture Bead-Verdünner, 1 Flasche mit 5 ml Detektionsreagenz-Verdünner, 1 Flasche mit 5 ml Capture Bead-Verdünner für Serum/Plasma, 1 Flasche mit 130 ml Waschpuffer, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A1, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A9, 1 Fläschchen mit 1.0 ml Geräteeinstellungs-Beads F1, 1Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads F9, 1 Fläschchen mit 0.25 ml PE-Geräteeinstellungs-Beads F1, 1 Fläschchen mit 0.5 ml PE-Positivkontrolldetektor
RUO
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers