Learn More
BD Human Soluble Protein Master Buffer Kit
Zusammen mit dem Flex Set Systempufferkit für lösliche humanen Proteine werden Partikel mit diskreten Fluoreszenzintensitäten verwendet, um lösliche Analyten in sehr niedrigen Konzentrationen nachzuweisen
Marke:  BD 558265
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849268
  • 2020.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Assay-Verdünnungsmittel
  • Verdünnungsmittel für Capture Beads
  • Verdünnungsmittel für Nachweisreagenzien
  • Verdünnungsmittel für Capture Beads für Serum/Plasma
  • Waschpuffer
  • Geräteeinstellung Bead A1
  • Geräteeinstellung Bead A9
  • Geräteeinstellung Bead F1
  • Geräteeinstellung Bead F9
  • F1 Setup-Beads für PE-Geräte
  • PE-Positivkontrolldetektor
Beschreibung
Beschreibung
Die in diesem Kit enthaltenen Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
  • Enthält ausreichend Reagenzien für die quantitative Analyse von100 Proben und 10 Geräteeinstellungen oder 500 Proben und 10 Geräteeinstellungen
  • Optimiert für die Verwendung mit den CBA Human Soluble Protein Flex Sets
  • Der Assay-Arbeitsbereich für die meisten Analyten in diesem System beträgt 10 bis 2,500 pg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
500
Zytometrisches Bead Array (CBA) Assay
1 Flasche mit 150 ml Assay-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Capture-Bead-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Detektionsreagenz-Verdünner, 1 Flasche mit 30 ml Capture-Bead-Verdünner für Serum/Plasma, 1 Flasche mit 650 ml Waschpuffer, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Geräteeinstellungs-Beads A1, 1 Fläschchen mit 0.25 ml Instrument