Learn More
Invitrogen™ Humanes RGPD5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0686
Artikelnummer. 15348890
  • 183.00 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
RGPD-5 Synthetisches Peptid, PEP-0686, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 23 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem RGPD-5 überein. PEP-0686 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20566 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
84220
gereinigt
Humanes RGPD5
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q99666
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
RGPD5
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes RGPD5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg