Learn More
Invitrogen™ Humanes Rabex-5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1231
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RABEX5 Synthetisches Peptid, PEP-1231, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 19 Aminosäuren nahe dem zentralen Terminus von humanem RABEX5 überein. PEP-1231 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21117 verwendet werden.
Spezifikation
27342 | |
gereinigt | |
Human Rabex-5 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9UJ41 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
RABGEF1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes Rabex-5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur