Learn More
Horst™ HS Heizdraht
Extrem flexibles, glasseideisoliertes Heizkabel. Horst™ HS-Heizdraht kann für sehr kleine Wickelradien verwendet werden.
73.35 CHF - 118.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 1.5 m |
---|---|
Spannung | 230 V |
Modell | HS |
Material | Glasgarn |
Produkttyp | Heizdraht |
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10210402
|
Horst™
20102 |
100 w |
73.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10522892
|
Horst™
20103 |
250 w |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10097151
|
Horst™
20104 |
350 w |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Flexibel
- Sehr kleiner Wicklungsradius
Spezifikation
1.5 m | |
HS | |
Heizdraht |
230 V | |
Glasgarn |