missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ HS Heizdraht

Extrem flexibles, glasseideisoliertes Heizkabel. Horst™ HS-Heizdraht kann für sehr kleine Wickelradien verwendet werden.

Marke:  Horst™ 20103

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10522892

  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Flexibel
  • Sehr kleiner Wicklungsradius
Spezifikation

Spezifikation

1.5 m
HS
250 w
230 V
Glasgarn
Heizdraht
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Product Information

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Horst™ HS Heizdraht > Leistung: 250 B; Länge: 1.5 m

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt