Learn More
Horst™ HS Heizdraht
Extrem flexibles, glasseideisoliertes Heizkabel. Horst™ HS-Heizdraht kann für sehr kleine Wickelradien verwendet werden.
Marke:  Horst™ 20102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10210402
  • 73.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibel
  • Sehr kleiner Wicklungsradius
Spezifikation
Spezifikation
1.5 m
HS
100 w
230 V
Glasgarn
Heizdraht
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ HS Heizdraht > Leistung: 100 B; Länge: 1.5 m