Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
SCAT Safety Caps sind der Standard für sichere Versorgung Ihrer HPLC mit Lösungsmitteln. Sie blockieren schädliche Dämpfe und schützen Ihr HPLC-System vor Verunreinigungen. HPLC-Starterkit, ausgestattet mit SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen.
326.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Gewindegröße GL45
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
16463819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
399200
HPLC-Starterkit 1
326.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16473819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
399201
HPLC-Starterkit 2
510.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16687493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
399202
HPLC-Starterkit 3
387.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18656488
Unterlagen ansehen
SCAT
399203
Solvent Waste Kit
408.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18696458
Unterlagen ansehen
SCAT
399204
Solvent Waste Kit
445.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
  • Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
  • Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
  • Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spezifikation
Spezifikation
GL45
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0