Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
SCAT Safety Caps sind der Standard für sichere Versorgung Ihrer HPLC mit Lösungsmitteln. Sie blockieren schädliche Dämpfe und schützen Ihr HPLC-System vor Verunreinigungen. HPLC-Starterkit, ausgestattet mit SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen.
Marke:  SCAT 399203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18656488
  • 408.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
  • Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
  • Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
  • Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spezifikation
Spezifikation
HPLC Starter Kit 4: 4 x Safety Cap IV, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 16 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 16 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 16 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 12 x PFA blind plugs, 4 x labelling field
4 Pk.
Solvent Waste Kit
PTFE
GL45
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0 > Includes: HPLC Starter Kit 4