Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
SCAT Safety Caps sind der Standard für sichere Versorgung Ihrer HPLC mit Lösungsmitteln. Sie blockieren schädliche Dämpfe und schützen Ihr HPLC-System vor Verunreinigungen. HPLC-Starterkit, ausgestattet mit SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen.
Marke: SCAT 399204
422.75 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
- Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
- Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
- Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spezifikation
HPLC Starter Kit 6: 4 x Safety Cap VI, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 24 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 24 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 24 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 20 x PFA blind plugs, 4 x labelling field | |
4 Pk. | |
Solvent Waste Kit |
PTFE | |
GL45 |