Learn More
Epredia™ HP35 Mikrotom-Einwegklingen
Epredia™ HP35 Mikrotom-Klingen sind beschichtet für zuverlässige und dünne Schnitte.
Marke:  Epredia™ 3150734
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912355
  • 292.00 CHF / 50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HP35 Mikrotom-Einwegklingen eignen sich für Routineanwendungen mit einem hohen Anteil an härterem Gewebe.
  • Hohes Profil
  • Erhöhte Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klinge mit hohem Profil
Entwickelt für hochwertige dünne Schnitte
Beschichtet
0,01 in.
Hoch
Ja
35 °
0,31 mm
Name des Produkts
Epredia™ HP35 Mikrotom-Einwegklingen > Mikrotomklingen; beschichtet