Learn More
Epredia™ HP35 Mikrotom-Einwegklingen
Epredia™ HP35 Mikrotom-Klingen sind beschichtet für zuverlässige und dünne Schnitte.
292.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Klinge mit hohem Profil |
---|---|
Profil | Hoch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für hochwertige dünne Schnitte |
Einwegprodukt | Ja |
Schnittwinkel | 35 ° |
Produktcode | Marke | Beschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11912355
|
Epredia™
3150734 |
Beschichtet |
292.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HP35 Mikrotom-Einwegklingen eignen sich für Routineanwendungen mit einem hohen Anteil an härterem Gewebe.
- Hohes Profil
- Erhöhte Beständigkeit
Spezifikation
Klinge mit hohem Profil | |
Entwickelt für hochwertige dünne Schnitte | |
35 ° | |
0,31 mm |
Hoch | |
Ja | |
0,01 in. |