Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ 14955188
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11974405
  • 133.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
  • Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
  • Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
  • Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
  • Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen: 1.26 l; Verschlusstyp: Flachdrahtverschluss