Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Zubehör für Signalhorn und Stroboskop
Dank der akustischen/visuellen Warnung vereinen das Signalhorn und das Stroboskop die Merkmale eines Mini-Echolotes mit einer Xenon-Blitzleuchte. Geeignet für interne oder externe Standorte, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist. PLC-kompatibel. Ideal für Wand- oder Plattenmontage.
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 42004
Beschreibung
- Vollständig integrierter Xenon-Blitzstromkreis
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- Typ 4X, IP54
- CE konform
- Der LP7-Signalgeber mit akustischer/optischer Warnung kombiniert die Merkmale eines Mini-Echolotors mit einem vollständig integrierten Xenon-Blitzstromkreis. Das Ergebnis ist ein attraktives Gerät, das für interne oder externe Standorte geeignet ist, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist.
- Die Betriebsspannung reicht von 18 bis 30 VDC mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 68 mA. Der LP7 hat zwei umschaltbare Tonmuster Wechselnd und Kontinuierlich.
- Der LP7 hat einen Bereich von 82 bis 100 dB @ 10′ (92 bis 110 dB @ 1 m), abhängig vom gewählten Ton. Die Lautstärkeregelung erfolgt über einen Druckschalter, der eine 20 dB-Einstellung ermöglicht.
- Der LP7 verfügt über eine helle Xenon-Blitzleuchte, die 0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute erzeugt. Die Leuchte funktioniert gemeinsam mit jedem ausgewählten Ton. Der Signalgeber des Signalmodells LP7 ist SPS-kompatibel. Er eignet sich ideal für Wand- oder Plattenmontage, bei denen eine niedrige Spannung erforderlich ist.
Certifications
CE-Zeichen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
CE / RoHS | |
0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute | |
7 x 7 x 7 in. | |
17,78 cm | |
17,78 cm | |
18 – 30 VDC | |
17,78 cm |
Blau | |
3,66 in. | |
7 in. | |
7 in. | |
Strapazierfähig aus ABS | |
7 in. |