Learn More
Buerkle™ Close-it™ Etiketten Abroller
Der close-it™ Etiketten Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.
Marke: Buerkle™ 5303-9000
Beschreibung
Der close-it Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.
Für close-it Standardgröße 95 x 95 mm oder close-it Maxi 150 x 150 mm
Spezifikation
Etikettenspender | |
95 x 95 mm | |
Aluminium | |
95 x 95 mm Close-it Etiketten Standardgröße |
Videos
-
Buerkle Control seal close-it