Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
74.40 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Typ Halterklemme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Enthält 1 M6-Bohrung
Erforderliches Zubehör Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15703032
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Flexible Lichtleiter
90.90 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15793022
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Flexible Lichtleiter
90.90 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10074540
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157430
Lichtleiter und Ringlichter aus Glasfaser
123.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15713032
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Schott Fokussierlinse 158210 und Set 158200 für flexible Lichtleiter bis zu 5 mm Durchmesser
74.40 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15733042
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
VisiLED Serie Ringlicht
95.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15743042
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
VisiLED Serie Dunkelfeld-Ringlicht
123.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Halteclip zur Positionierung flexibler Lichtleiter bis Ø 5 mm oder zwischen Ø 8 mm und Ø 9
  • 1 M6-Klemme
Spezifikation
Spezifikation
Halterklemme
Stereomikroskopie-Beleuchtung
1 M6-Bohrung
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340